Läs mer
Tetrabutylammoniumtribromid, TRC
Produktkod. 30414633
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30414633 50 g
1 options
Produktkod. 30414633 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29126050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylammonium Tribromide
CAS 38932-80-8
Molekylformel C16H36Br3N
Kvantitet 50 g
Synonym N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Bromide, N,N,N,N-Tetrabutylammonium Tribromide
InChI formel InChI=1S/C16H36N.Br3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
LEDER CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.Br[Br-]Br
Molekylvikt (g/mol) 482.18
Formel vikt 479.0398