missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tetrabutylphosphonium 2H,2H-Perfluorodecanoate, TRC

Produktkod. 30135073
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135073 100 mg
30135261 50 mg
17982325 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135073 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT310655100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 882489-14-7
Molekylformel C16 H36 P . C10 H2 F17 O2
Molekylvikt (g/mol) 736.53
Synonym Phosphonium, tetrabutyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecanoate (1:1), Phosphonium, tetrabutyl-, salt with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecanoic acid (1:1) (9CI), Tetrabutylphosphonium 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecanoate, 8:2 FTCA tetrabutylphosphonium salt, 8:2 Fluorotelomer carboxylic acid tetrabutylphosphonium salt, Perfluoro-octylethanoic acid tetrabutylphosphonium salt, Tetrabutylphosphonium 2H,2H-perfluorodecanoate
IUPAC-namn 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecanoate;tetrabutylphosphanium
LEDER CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]C(=O)CC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tetrabutylphosphonium 2H,2H-Perfluorodecanoate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H36P.C10H3F17O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;11-3(12,1-2(28)29)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h5-16H2,1-4H3;1H2,(H,28,29)/q+1;/p-1
Formel vikt 736.2338
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.