Läs mer
Tetrabutylfosfonium 2H, 2H-Perfluordekanoat, TRC
Produktkod. 30135261
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135261 50 mg
30135073 100 mg
17982325 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135261 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT31065550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 882489-14-7
Molekylformel C16 H36 P . C10 H2 F17 O2
Molekylvikt (g/mol) 736.53
Synonym Phosphonium, tetrabutyl-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecanoate (1:1), Phosphonium, tetrabutyl-, salt with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecanoic acid (1:1) (9CI), Tetrabutylphosphonium 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecanoate, 8:2 FTCA tetrabutylphosphonium salt, 8:2 Fluorotelomer carboxylic acid tetrabutylphosphonium salt, Perfluoro-octylethanoic acid tetrabutylphosphonium salt, Tetrabutylphosphonium 2H,2H-perfluorodecanoate
IUPAC-namn 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadekafluorodecanoat; Tetrabutylfosfan
LEDER CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]C(=O)CC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylphosphonium 2H,2H-Perfluorodecanoate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H36P.C10H3F17O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;11-3(12,1-2(28)29)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h5-16H2,1-4H3;1H2,(H,28,29)/q+1;/p-1
Formel vikt 736.2338