Läs mer
Tetrabutylphosphonium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrabutylphosphonium Chloride |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H36P.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 294.2243 |