Läs mer
Tetrabutylfosfoniumhydroxid (40 % i vatten), TRC
Produktkod. 30425828
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30425828 1 g
1 options
Produktkod. 30425828 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2825601G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylphosphonium Hydroxide
CAS 14518-69-5
Molekylformel C16 H36 P . H O
Kvantitet 1 g
Synonym Phosphonium','tetrabutyl-','hydroxide (1:1), Phosphonium','tetrabutyl-','hydroxide (8CI,9CI), Tetrabutylphosphonium hydroxide (6CI,7CI), Tetra-n-butylphosphonium hydroxide
InChI formel InChI=1S/C16H36P.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
LEDER [OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn tetrabutylfosfanium; Hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 276.438
Formel vikt 276.258
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 40 %