Läs mer
Tetrabutylfosfoniumhydroxid, 40 viktprocent lösning i vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11955871 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11955871 100 mL Plastflaska 100ml
1 options
Produktkod. 11955871 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 395031000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 SEK
    1513.40 SEK / 100ml
    Save 46.60 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14518-69-5 | C16H37OP | 276,45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För CC-obligationsbildning (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutylphosphonium hydroxide
CAS 14518-69-5, 7732-18-5
Smältpunkt 15,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9990g/mL, 0.999
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C16H37OP
MDL-nummer MFCD00068456
Kvantitet 100 mL
Synonym tetrabutylphosphonium hydroxide, tbph, tetrabutylphosphonium hydroxide solution, phosphonium,tetrabutyl-, hydroxide 1:1, phosphonium, tetrabutyl-, hydroxide 1:1, acmc-1c8ln, tetrabutylphosphoniumhydroxide, tetrabutylphosphanium hydroxide, tetra-n-butylphosphonium hydroxide w/w aq. soln., tetrabutylphosphonium hydroxide solution, 40 wt. % in h2o
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
InChI-nyckel DFQPZDGUFQJANM-UHFFFAOYSA-M
LEDER [OH-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn tetrabutylfosfanium;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 276.45
PubChem CID 84487
Formel vikt 276.44
Procent renhet 37,5 till 42,5 %
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrabutylphosphonium hydroxide, 40 wt.% solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.