missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tetrabutylstannane-d36, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrabutylstannane-d36 |
| CAS | 358731-92-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C16 2H36 Sn |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Stannane','tetra(butyl-d9)- (9CI), Tetra-n-butyl-d36-tin, Tetrabutylstannane-d36, Tetrabutyltin-D36, Tetra(butyl-d9)stannane |
| InChI formel | InChI=1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;/i4*1D2,2D3,3D2,4D2; |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[Sn](C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | tetrakis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)stannane |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.39 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?