Läs mer
Tetrabutylstannan, TRC
Produktkod. 30135632
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135632 10 g
30003735 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135632 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29129010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1461-25-2
Molekylformel C16 H36 Sn
Molekylvikt (g/mol) 347.17
Synonym Stannane, tetrabutyl-, Tetrabutylstannane, NSC 22330, NSC 28131, NSC 65524, Tetra-n-butylstannane, Tetra-n-butyltin, Tetrabutyltin, Tetrabutyltin(IV)
IUPAC-namn Tetrabutylstannane
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabutyltin
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;
Formel vikt 348.1839