Läs mer
Tetracaine-d6 Dihydrochloride Salt, TRC
Produktkod. 30422002
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30422002 10 mg
30415799 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30422002 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29133710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetracaine-d6 Dihydrochloride Salt
Molekylformel C15H20D6Cl2N2O2
Kvantitet 10 mg
Synonym 4-(Butylamino)benzoic Acid-d6 2-(Dimethylamino)ethyl Ester Dihydrochloride Salt, 2-Dimethylaminoethanol-d6 4-n-Butylaminobenzoate Dihydrochloride Salt, Amethocaine-d6 Dihydrochloride Salt, Amethocaine-d6 Dihydrochloride Salt, Anacel-d6 Dihydrochloride Salt, Anethain-d6 Dihydrochloride Salt, Anethaine-d6 Dihydrochloride Salt, Butethanol-d6 Dihydrochloride Salt, Curtacain-d6 Dihydrochloride Salt, Decicain-d6 Dihydrochloride Salt, Decicaine-d6 Dihydrochloride Salt, Dessicain-d6 Dihydrochloride Salt, Dianguang-d6 Dihydrochloride Salt, Dicaine-d6 Dihydrochloride Salt, Dikain-d6 Dihydrochloride Salt, Intercaine-d6 Dihydrochloride Salt, Leocaine-d6 Dihydrochloride Salt, Menonasal-d6 Dihydrochloride Salt, Niphanoid-d6 Dihydrochloride Salt, Pantocain-d6 Dihydrochloride Salt, Pantocaine-d6 Dihydrochloride Salt, Pantocaine-d6 Dihydrochloride Salt
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O2.2ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;;/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3;2*1H/i2D3,3D3;;
LEDER O=C(OCCN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C1=CC=C(NCCCC)C=C1.[2HCl]
IUPAC-namn 2-(bis(methyl-d3)amino)ethyl 4-(butylamino)benzoate dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 343.32
Formel vikt 342.17