Läs mer
Tetracaine-d6 HCl (N,N-dimethyl-d6), CDN
Produktkod. 30320188
Change view
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30320188 0.01 g
30312523 0.005 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320188 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND60490.01G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetracaine N,N-dimethyl-d6 hydrochloride
CAS 80404-52-0
Molekylformel C15 D6 H18 N2 O2 . Cl H
Kvantitet 0.01 g
Synonym Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-[di(methyl-d3)amino]ethyl ester, monohydrochloride (9 CI), 2-[Di(methyl-d3)amino]ethyl 4-(butylamino)benzoate (ester) hydrochloride (1:1), Tetracaine-d6 hydrochloride, Tetracaine-D6 (N,N-dimethyl-D6) Monohydrochloride, Tetracaine-d6 HCl (N,N-dimethyl-d6)
InChI formel InChI=1 S/C15H24N2O2.ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;/h6-9,16 H,4-5,10-12H2,1-3H3;1 H/i2D3,3D3;
LEDER Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(CCOC(=O)c1ccc(NCCCC)cc1)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 2-[bis(trideuteriomethyl)amino]ethyl 4-(butylamino)benzoate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 306.8612
Formel vikt 306.1981 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.