Läs mer
Tetracaine-d6 HCl (N,N-dimethyl-d6), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetracaine N,N-dimethyl-d6 hydrochloride |
| CAS | 80404-52-0 |
| Molekylformel | C15 D6 H18 N2 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-[di(methyl-d3)amino]ethyl ester, monohydrochloride (9 CI), 2-[Di(methyl-d3)amino]ethyl 4-(butylamino)benzoate (ester) hydrochloride (1:1), Tetracaine-d6 hydrochloride, Tetracaine-D6 (N,N-dimethyl-D6) Monohydrochloride, Tetracaine-d6 HCl (N,N-dimethyl-d6) |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H24N2O2.ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;/h6-9,16 H,4-5,10-12H2,1-3H3;1 H/i2D3,3D3; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(CCOC(=O)c1ccc(NCCCC)cc1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2-[bis(trideuteriomethyl)amino]ethyl 4-(butylamino)benzoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.8612 |
| Formel vikt | 306.1981 g/mol |
| Visa mer |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?