missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tetracaine Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 18001220
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18001220 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18001220 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0504.000250

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Tetracaine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tetracaine hydrochloride
CAS 136-47-0
Analyt- eller komponentnamn Tetracaine hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H24 N2 O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Tetracaine Hydrochloride, Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, monohydrochloride, Benzoic acid, p-(butylamino)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, monohydrochloride, Ethanol, 2-dimethylamino-, p-butylaminobenzoate, HCl (4CI), 2-(Dimethylamino)ethyl p-(butylamino)benzoate hydrochloride, 2-Dimethylaminoethanol 4-n-butylaminobenzoate hydrochloride, Amethocaine hydrochloride, Amethocaine monohydrochloride, Anacel, Anethain, Anethaine, Butethanol, Curtacain, Decicain, Decicaine, Dessicain, Dianguang, Dicaine, Dikain, Intercaine, Leocaine, Menonasal, Niphanoid, Pantocain, Pantocaine, Pantocaine hydrochloride, Pantocaine monohydrochloride, Pontocaine hydrochloride, Tetocaine, Tetracaine chlorhydrate, Tetracaine hydrochloride, Tetracaine monohydrochloride, Tetracainium chloride, Tonexol, p-(Butylamino)benzoic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O2.ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
IUPAC-namn 2-(dimethylamino)ethyl 4-(butylamino)benzoate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 300.82
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 300.1605 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.