Läs mer
Tetracaine Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Tetracaine hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O2.ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 300.1605 |
| Procent renhet | >95% |