missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tetracaine N-Oxide, Mikromol™

Produktkod. 17949609
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17949609 100 mg
30051064 25 mg
30457952 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17949609 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0504.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Tetracaine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tetracaine N-Oxide
CAS 55750-02-2
Analyt- eller komponentnamn Tetracaine N-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H24 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Tetracaine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C15H24N2O3/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)20-12-11-17(2,3)19/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3
LEDER CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCC[N+](C)(C)[O-]
IUPAC-namn 2-[4-(butylamino)benzoyl]oxy-N,N-dimethylethanamine oxide
Molekylvikt (g/mol) 280.36
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 280.1787 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.