Läs mer
Tetracaine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Tetracaine N-Oxide, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetracaine N-Oxide |
| CAS | 55750-02-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tetracaine N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H24 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Tetracaine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O3/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)20-12-11-17(2,3)19/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCC[N+](C)(C)[O-] |
| Visa mer |