Läs mer
Tetrakarbonyldi-μ-klorodirhodium(I), 97 %
Produktkod. 10563561 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10563561 250 mg Glasflaska 250mg
10042580 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10563561 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 197602500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 14523-22-9 | C4Cl2O4Rh2 | 388,75 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14523-22-9
Molekylformel C4Cl2O4Rh2
Molekylvikt (g/mol) 388.75
MDL-nummer MFCD00135610
InChI-nyckel FGKDXBICTVUSPK-UHFFFAOYSA-L
Synonym tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium i, rhodium carbonyl chloride i, rhodium i carbonyl chloride, rhodium i dicarbonyl chloride dimer, di-mu-chloro-tetracarbonyldirhodium i, chlorodicarbonylrhodium i dimer, 4co.cl2rh2, bis chlorodicarbonyl rhodium, tetracarbonyldi-, i-chlorodirhodium i, tetracarbonyldi-micron-chlorodirhodium i
IUPAC-namn bis(λ¹-rhodium(1+)) tetrakis(metanidylidyneoxidanium)diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I)
Smältpunkt 121,0 °C
Färg Brunt till rött
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (ex Rh)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [Rh(CO)2Cl]2
Kvantitet 250 mg
UN-nummer 2811
Merck Index 15, 8312
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedlen (förutom alifatiska kolväten)
Formel vikt 388.76
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Needles
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.