Läs mer
Tetrakarbonyldi-^m-klorodirhodium(I), Rh 50,1-52,9 %
Produktkod. 11366058
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11366058 0.25 g 0.25g
11356058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010547.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
CAS: 14523-22-9 | C4Cl2O4Rh2 | 388,75 g/mol
Det används i stor utsträckning som en kemikalie för forskningsändamål samt fungerar som en biokemikalie för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14523-22-9
Molekylformel C4Cl2O4Rh2
Molekylvikt (g/mol) 388.75
MDL-nummer MFCD00135610
InChI-nyckel FGKDXBICTVUSPK-UHFFFAOYSA-L
Synonym tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium i, rhodium carbonyl chloride i, rhodium i carbonyl chloride, rhodium i dicarbonyl chloride dimer, di-mu-chloro-tetracarbonyldirhodium i, chlorodicarbonylrhodium i dimer, 4co.cl2rh2, bis chlorodicarbonyl rhodium, tetracarbonyldi-, i-chlorodirhodium i, tetracarbonyldi-micron-chlorodirhodium i
IUPAC-namn bis(λ¹-rhodium(1+)) tetrakis(metanidylidyneoxidanium)diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium(I), Rh 50.1-52.9%
Smältpunkt 121 °C
Kvantitet 0.25 g
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Det är lösligt i organiskt eller icke-vattenbaserat lösningsmedel.
Formel vikt 388.76
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.