Läs mer
Tetrachloro-1,4-benzoquinone, TRC
Produktkod. 30425262
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30425262 100 g
1 options
Produktkod. 30425262 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT291355100G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloranil
CAS 118-75-2
Molekylformel C6 Cl4 O2
Kvantitet 100 g
Synonym p-Benzoquinone','2,3,5,6-tetrachloro- (8CI), 2,3,5,6-Tetrachloro-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 1,2,4,5-Tetrachlorobenzoquinone, 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-(p-)-benzoquinone, 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzoquinone, 2,3,5,6-Tetrachloro-p-benzoquinone, 2,3,5,6-Tetrachlorobenzoquinone, 2,3,5,6-Tetrachlorocyclohexadiene-1,4-dione, 2,3,5,6-Tetrachloroquinone, Actor CL, Chloranil, Coversan, Dow Seed Disinfectant No. 5, ENT 3797, NSC 8432, Psorisan, Quinone tetrachloride, Reranil, Spergon, Spergon I, Spergon Technical, Tetrachloro-1,4-benzoquinone, Tetrachloro-p-benzoquinone, Tetrachloro-p-quinone, Tetrachlorobenzoquinone, Tetrachloroquinone, Vulklor, p-Chloranil, α-Chloranil
InChI formel InChI=1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
LEDER O=C1C(Cl)=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1Cl
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetrachlorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Molekylvikt (g/mol) 245.88
Formel vikt 243.8652