missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tetrachloro-BPF, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrachloro-BPF |
| CAS | 3933-88-8 |
| Molekylformel | C13H8Cl4O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4,4'-Methylenebis(2,6-dichlorophenol) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Cl4O2/c14-8-2-6(3-9(15)12(8)18)1-7-4-10(16)13(19)11(17)5-7/h2-5,18-19H,1H2 |
| LEDER | Oc1c(Cl)cc(Cc2cc(Cl)c(O)c(Cl)c2)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 2,6-dichloro-4-[(3,5-dichloro-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.01 |
| Formel vikt | 335.9278 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?