Läs mer
Tetrachloroauric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrachloroauric Acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/Au.4ClH/h;4*1H/q+3;;;;/p-3 |
| Formel vikt | 337.8498 |