Läs mer
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate, ACS reagent
Produktkod. 10669273 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10669273 5 g Glasflaska 5g
10462971 1 g Glasflaska 1g
11964351 25 g Glasflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10669273 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 411070050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Tetrachloroauric(III) Acid Trihydrate, >-49.0% (Au), HAuCl4.3H2O, CAS Number-16961-25-4, Gold trichloride Acid Trihydrate, Chloroauric Acid Trihydrate, 1g, Orange, 393.83, ACS Reagent, GHS Signal Word: Danger | CAS: 16961-25-4 | AuCl4H | 339.77 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16961-25-4
Molekylformel AuCl4H
Molekylvikt (g/mol) 339.77
InChI-nyckel VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn triklorguldhydroklorid
LEDER Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrachloroauric(III) acid trihydrate
Färg Orange
Fysisk form Glistening Crystalline Powder or Lumps
Kvantitet 5 g
Linjär formel HAuCl4·3H2O
Merck Index 15,212
Synonym Chloroauric acid trihydrate, Gold trichloride acid trihydrate
Löslighetsinformation Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 393.83
Procent renhet ≥49.0% (Au)
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.