Läs mer
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium(IV), 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11324517
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324517 2 g 2g
11304517 10 g 10g
11314517 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039594.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31011-57-1
Molekylformel C8H16Cl4O2Ti
Molekylvikt (g/mol) 333.881
MDL-nummer MFCD00077884
InChI-nyckel LXWBMENBONGPSB-UHFFFAOYSA-J
Synonym tetrachlorobis tetrahydrofuran titanium, tetrachlorobis tetrahydrofuran titanium iv, bis tetrahydrofuran ; titanium tetrachloride, titanium iv chloride tetrahydrofuran complex
PubChem CID 10958563
IUPAC-namn oxolane;tetrachlorotitanium
LEDER C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium(IV)
Smältpunkt 126°C to 128°C
Färg Yellow
Flampunkt −17° (1°F)
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN2925
Känslighet Moisture Sensitive
Formel vikt 333.91
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline or Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.