Läs mer
tetraklorobis(tetrahydrofuran)zirkonium(IV), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11318358
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318358 2 g 2g
11328358 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039550.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Det är en viktig organisk mellanprodukt och kan användas inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21959-01-3
Molekylformel C8H16Cl4O2Zr
Molekylvikt (g/mol) 377.238
MDL-nummer MFCD00145367
InChI-nyckel VDJJKYYENYIHFF-UHFFFAOYSA-J
Synonym tetrachlorobis tetrahydrofuran zirconium, zrcl4 thf 2, oxolane; tetrachlorozirconium, tetrachlorobis tetrahydrofurane zirconium, zirconium tetrachloride tetrahydrofuran complex, zirconium iv chloride tetrahydrofuran complex, bis tetrahydrofuran ; zirconium iv chloride, zirconium iv chloride tetrahydrofuran complex 1:2
PubChem CID 2734040
IUPAC-namn oxolan;tetraklorzirkonium
LEDER C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Zr](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)zirconium(IV)
Smältpunkt 175 °C till 177 °C
Färg Vitt
Kvantitet 2 g
Fysisk form Kristallin
UN-nummer UN2925
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 377.25
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.