Läs mer
Tetraklorocyklopren, TRC
Produktkod. 30426583
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426583 250 mg
30425003 1 g
30415100 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30426583 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT291508250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6262-42-6
Molekylformel C3Cl4
Molekylvikt (g/mol) 177.84
Synonym Perchlorocyclopropene, 1,2,3,3-Tetrachlorocyclopropene
IUPAC-namn 1,2,3,3-tetraklorocyklopropen
LEDER ClC1=C(Cl)C1(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrachlorocyclopropene
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C3Cl4/c4-1-2(5)3(1,6)7
Formel vikt 175.8754