Läs mer
Tetrachloroethylene, ≥99.8%, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Produktkod. 15637080
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15637080 100 mL Glass bottle 100ml
1 options
Produktkod. 15637080 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 78520100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrachloroethylene
CAS 127-18-4
Densitet 1.623g/mL at 25°C
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C2Cl4
Linjär formel CCl2=CCl2
MDL-nummer MFCD00000834
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1897
Beilstein 1361721
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
InChI-nyckel CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC(Cl)=C(Cl)Cl
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetrachloroethene
Molekylvikt (g/mol) 165.82
PubChem CID 31373
Ångdensitet 5.83 (vs air)
ChEBI CHEBI:17300
Formel vikt 165.83g/mol
Ångtryck 19mmHg (25°C), 13mmHg (20°C)
Procent renhet ≥99.8%