Läs mer
Tetrakloretylen, 99%, extra rent
Produktkod. 10676722 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10676722 1 L Glasflaska -
10254900 500 mL Glasflaska 500ml
10397160 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10469803 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10676722 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138010010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 SEK
    991.50 SEK / 1 L
    Save 33.50 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Tetrakloretylen, 99%, C2Cl4, CAS-nummer-127-18-4, ankilostin, koldiklorid, eten, tetrakloro, etylentetraklorid, perc, perkloretylen, perkloretylen, tetrakloretylen, tetrakloreten, tetrakloreten, tetrakloretylen, 1L, max 0,003 % (NaOH), 98,5 % min. (GC), 01, 187 | CAS: 127-18-4 | C2Cl4 | 165,82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-18-4
Molekylformel C2Cl4
Molekylvikt (g/mol) 165.82
MDL-nummer MFCD00000834
InChI-nyckel CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetrakloreten
LEDER ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrachloroethylene
Alkalinitet 0,003% max. (NaOH)
Smältpunkt -22,0 °C
Densitet 1.6250g/mL, 1.625
Kokpunkt 120,0 °C till 122,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl2C=CCl2
Brytningsindex 1.505
Kvantitet 1 L
Beilstein 01, 187
Rester efter avdunstning 0,005% max.
Merck Index 15, 9335
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,15 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbar med alkohol, eter, oljor, kloroform och bensen
Viskositet 0,89 mPa (20 °C)
Formel vikt 165.83
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrachloroethylene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.