Läs mer
Tetrakloretylen, 99 %
Produktkod. 11440591
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440591 2500 mL 2500ml
11430591 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440591 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20089.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    861.30 SEK
    773.65 SEK / 2500ml
    Save 87.65 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 127-18-4 | C2Cl4 | 165,82 g/mol
Tetrakloretylen används som lösningsmedel. Det är involverat i kemtvätt såväl som i avfettning av metalldelar. Den kan användas som neutrinodetektor. Den används som färgborttagningsmedel och som fläckborttagningsmedel i konsumentprodukter. Det fungerar som en prekursor för tillverkning av andra kemikalier. Det spelar en viktig roll i vattenavvisande medel, färgborttagningsmedel, tryckfärger, lim, tätningsmedel, polermedel och smörjmedel. Som en filmbildande elektrolyttillsats används den vid tillverkning av litiumjonbatterier och är aktivt involverad som extraktionslösningsmedel vid bestämning av olja och fett i vatten med FT-IR.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tetrakloretylen används som lösningsmedel. Det är involverat i kemtvätt såväl som i avfettning av metalldelar. Den kan användas som neutrinodetektor. Den används som färgborttagningsmedel och som fläckborttagningsmedel i konsumentprodukter. Det fungerar som en prekursor för tillverkning av andra kemikalier. Det spelar en viktig roll i vattenavvisande medel, färgborttagningsmedel, tryckfärger, lim, tätningsmedel, polermedel och smörjmedel. Som en filmbildande elektrolyttillsats används den vid tillverkning av litiumjonbatterier och är aktivt involverad som extraktionslösningsmedel vid bestämning av olja och fett i vatten med FT-IR.
Löslighet
Blandbar med alkohol, eter, kloroform, bensen och hexan. Något blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, alkalimetaller och aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-18-4
Molekylformel C2Cl4
Molekylvikt (g/mol) 165.82
MDL-nummer MFCD00000834
InChI-nyckel CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
LEDER ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrachloroethylene
Smältpunkt °C till 22 °C
Densitet 1.623
Kokpunkt 120 °C till 121 °C
Analysprocentintervall 0.99
Linjär formel 2C=CCl2
Brytningsindex 1.5055
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN1897
Beilstein 1361721
Merck Index 14,9190
Löslighetsinformation Blandas med alkohol, eter, kloroform, bensen och hexan. Lätt blandbar med vatten.
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetrakloreten
Formel vikt 165.83
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrachloroethylene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrachloroethylene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.