Läs mer
Tetrakloretylen, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15518624 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
4 L
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
4 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15518624 4 L Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 4 L
15508624 500 mL Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15518624 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 946503
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 127-18-4
Molekylformel C2Cl4
Molekylvikt (g/mol) 165.82
MDL-nummer MFCD00000834
InChI-nyckel CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetrakloreten
LEDER ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrachloroethylene
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 4 L
Densitet 1L = 1.62kg
Formel vikt 165.83
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Reagens
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P281-Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P391-Samla upp spill.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).