Specifikationer
| Smältpunkt | -22 °C |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 120 °C |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Formel vikt | 165,83 g/mol |
| Ångtryck | 18 mbar vid 20 °C |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Tetrachloroethylene
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Cancerogenitet Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?