Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrachloroethylene |
| Densitet | 1.623g/mL at 25°C |
| Linjär formel | CCl2=CCl2 |
| Kvantitet | 1 L |
| UN-nummer | 1897 |
| Beilstein | 1361721 |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetrachloroethene |
| Ångdensitet | 5.83 (vs air) |
| Formel vikt | 165.83g/mol |
| Ångtryck | 13mmHg (20°C), 19mmHg (25°C) |
| Visa mer |