Läs mer
Tetrakloretylen, TRC
Produktkod. 30426274
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
30426274 500 mL
1 options
Produktkod. 30426274 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT291570500ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrachloroethene
CAS 127-18-4
Molekylformel C2 Cl4
Kvantitet 500 mL
Synonym Ethene','1,1,2,2-tetrachloro-, Ethene','tetrachloro- (9CI), Ethylene','tetrachloro- (8CI), 1,1,2,2-Tetrachloroethene, 1,1,2,2-Tetrachloroethylene, Ankilostin, Antisal 1, Asahi Perchlor, Didakene, Dilatin PT, Ethylene tetrachloride, F 1110, F 1110 (halocarbon), Fedal-Un, Freon 1110, LXGL 15, NSC 9777, Nema, PCE, PCE (chlorohydrocarbon), PerSec, Perchlorethylene, Perchloroethene, Perchloroethylene, Perclene, Perklone, Persa P 3, R 1110, Tetlen, Tetracap, Tetrachlorethylene, Tetrachloroethene, Tetrachloroethylene, Tetraguer, Tetraleno, Tetropil
InChI formel InChI=1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
LEDER ClC(=C(Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetrakloreten
Molekylvikt (g/mol) 165.83
Formel vikt 163.8754