Läs mer
Tetrakloretylen, TRC
Produktkod. 30424043
Change view
Kvantitet:
50 mL
Produktkod. Kvantitet
30424043 50 mL
1 options
Produktkod. 30424043 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29157050ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrachloroethene
CAS 127-18-4
Molekylformel C2 Cl4
Kvantitet 50 mL
Synonym Ethene','1,1,2,2-tetrachloro-, Ethene','tetrachloro- (9CI), Ethylene','tetrachloro- (8CI), 1,1,2,2-Tetrachloroethene, 1,1,2,2-Tetrachloroethylene, Ankilostin, Antisal 1, Asahi Perchlor, Didakene, Dilatin PT, Ethylene tetrachloride, F 1110, F 1110 (halocarbon), Fedal-Un, Freon 1110, LXGL 15, NSC 9777, Nema, PCE, PCE (chlorohydrocarbon), PerSec, Perchlorethylene, Perchloroethene, Perchloroethylene, Perclene, Perklone, Persa P 3, R 1110, Tetlen, Tetracap, Tetrachlorethylene, Tetrachloroethene, Tetrachloroethylene, Tetraguer, Tetraleno, Tetropil
InChI formel InChI=1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
LEDER ClC(=C(Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetrakloreten
Molekylvikt (g/mol) 165.83
Formel vikt 163.8754