Läs mer
tetrakloretylen, ULTRA RESI-ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 15107193 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
4 L
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
4 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15107193 4 L Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 4 L
1 options
Produktkod. 15107193 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 936003
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lösningsmedel och salter med hög renhet utvecklade för extraktion/koncentrering av organiska rester
    För användning i gaskromatografi (GC), spårkolväteanalys med IR-spektrofotometri; För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrachloroethylene
CAS 127-18-4
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C2Cl4
MDL-nummer MFCD00000834
Kvantitet 4 L
Densitet 1L = 1.62kg
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
InChI-nyckel CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC(Cl)=C(Cl)Cl
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetrakloreten
Molekylvikt (g/mol) 165.82
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
Formel vikt 165.83
Kvalitet ULTRA RESI-ANALYZED
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tetrakloreten
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P391-Samla upp spill.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .