Läs mer
Tetrakloretylen, Ultrapure, spektrofotometrisk grad, 99+%
Produktkod. 11368367
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368367 1 L 1 L
11378367 4 x 1 L 4 L
11358367 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032437.K2
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 127-18-4 | C2Cl4 | 165,82 g/mol
Tetrakloretylen används som lösningsmedel. Det är involverat i kemtvätt såväl som i avfettning av metalldelar. Den kan användas som neutrinodetektor. Den används som färgborttagningsmedel och fläckborttagningsmedel i konsumentprodukter. Det fungerar som en prekursor för tillverkning av andra kemikalier. Det spelar en viktig roll i vattenavvisande medel, färgborttagningsmedel, tryckfärger, lim, tätningsmedel, polermedel och smörjmedel. Som en filmbildande elektrolyttillsats används den vid tillverkning av litiumjonbatterier och är aktivt involverad som extraktionslösningsmedel vid bestämning av olja och fett i vatten med FT-IR.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-18-4
Molekylformel C2Cl4
Molekylvikt (g/mol) 165.82
MDL-nummer MFCD00000834
InChI-nyckel CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetrakloreten
LEDER ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrachloroethylene, Ultrapure
Smältpunkt °C to 22°C
Densitet 1.623 g/mL
Kokpunkt 120°C to 121°C
Analysprocentintervall >99%
Brytningsindex 1.5055
Kvantitet 1 L
Beilstein 1361721
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,ether,chloroform,benzene and hexane. Slightly miscible with water.
Formel vikt 165.83
Kvalitet Spektrofotometrisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.