Läs mer
Tetrakloretylen, Ultrapure, spektrofotometrisk grad, 99+%
Beskrivning
Tetrakloretylen används som lösningsmedel. Det är involverat i kemtvätt såväl som i avfettning av metalldelar. Den kan användas som neutrinodetektor. Den används som färgborttagningsmedel och fläckborttagningsmedel i konsumentprodukter. Det fungerar som en prekursor för tillverkning av andra kemikalier. Det spelar en viktig roll i vattenavvisande medel, färgborttagningsmedel, tryckfärger, lim, tätningsmedel, polermedel och smörjmedel. Som en filmbildande elektrolyttillsats används den vid tillverkning av litiumjonbatterier och är aktivt involverad som extraktionslösningsmedel vid bestämning av olja och fett i vatten med FT-IR.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrachloroethylene, Ultrapure |
| Smältpunkt | °C till 22 °C |
| Densitet | 1.623 g/mL |
| Kokpunkt | 120 °C till 121 °C |
| Analysprocentintervall | >99% |
| Brytningsindex | 1.5055 |
| Kvantitet | 4 x 1 L |
| Beilstein | 1361721 |
| Löslighetsinformation | Blandas med alkohol, eter, kloroform, bensen och hexan. Lätt blandbar med vatten. |
| Formel vikt | 165.83 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.