Läs mer
Tetrakloretylen, UV-spektroskopi, Fisher Chemical™
Produktkod. 10305820 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10305820 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
1 options
Produktkod. 10305820 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/0605/PB17
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
CAS 127-18-4
Smältpunkt -22 °C
Färg Färglös
Kokpunkt 120 °C
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Molekylformel C2Cl4
MDL-nummer MFCD00000834
Kvantitet 2.5 L
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
InChI-nyckel CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC(Cl)=C(Cl)Cl
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetrakloreten
Molekylvikt (g/mol) 165.82
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
Formel vikt 165,83 g/mol
Ångtryck 18 mbar vid 20 °C
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrachloroethylene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.