Läs mer
Tetrachloroguaiacol, TRC
Produktkod. 30409737
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30409737 100 mg
1 options
Produktkod. 30409737 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT292275100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrachloroguaiacol
CAS 2539-17-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H4 Cl4 O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Tetrachloroguajacol
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl4O2/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h12H,1H3
LEDER COc1c(O)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetraklor-6-metoxyfenol
Molekylvikt (g/mol) 261.92
Formel vikt 259.8965