Läs mer
Tetrachlorohafnium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrachlorohafnium |
| CAS | 13499-05-3 |
| Molekylformel | Cl4Hf |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Hafnium chloride (HfCl4) (6CI,8CI), Hafnium chloride, Hafnium tetrachloride, Hafnium(IV) chloride, Hafnium chloride (HfCl4), (T-4)- |
| InChI formel | InChI=1S/4ClH.Hf/h4*1H;/q;;;;+4/p-4 |
| LEDER | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Hf+4] |
| IUPAC-namn | hafnium(4+);tetrachloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.3 |
| Formel vikt | 319.822 |