Läs mer
tetraklorhydrokinon, MP Biomedicals
Produktkod. 11449064 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449064 100 g 1g
1 options
Produktkod. 11449064 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521865101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 SEK
    642.64 SEK / 1g
    Save 32.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrachlorohydroquinone
CAS 87-87-6
Molekylformel C6H2Cl4O2
Kvantitet 100 g
Synonym tetrachlorohydroquinone, 2,3,5,6-tetrachlorohydroquinone, dihydro-p-chloranil, tetrachloro-p-benzohydroquinone, tetrachlorobenzoquinol, nordrosophilin a, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzenediol, perchlorohydroquinone, hydroquinone, tetrachloro, 1,4-benzenediol, 2,3,5,6-tetrachloro
InChI-nyckel STOSPPMGXZPHKP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)O)Cl)Cl)O
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetraklorbensen-1,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 247.88
PubChem CID 66603
ChEBI CHEBI:17042
Formel vikt 247.89