Läs mer
Tetraklorokinon, TRC
Produktkod. 30419199
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30419199 2.5 g
1 options
Produktkod. 30419199 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2922882.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrachlorohydroquinone
CAS 87-87-6
Molekylformel C6 H2 Cl4 O2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1,4-Benzenediol','2,3,5,6-tetrachloro- (9CI','ACI), 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzenediol (ACI), Hydroquinone','tetrachloro- (6CI','7CI','8CI), 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-dihydroxybenzene, 2,3,5,6-Tetrachlorohydroquinone, Dihydro-p-chloranil, Nordrosophilin A, NSC 100888, NSC 4858, Perchlorohydroquinone, Tetrachloro-1,4-benzenediol, Tetrachloro-1,4-hydroquinone, Tetrachloro-p-benzohydroquinone, Tetrachloro-p-hydroquinone, Tetrachlorobenzoquinol
InChI formel InChI=1S/C6H2Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11/h11-12H
LEDER Oc1c(Cl)c(Cl)c(O)c(Cl)c1Cl
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetraklorbensen-1,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 247.89
Formel vikt 245.8809