Läs mer
Tetraklorotalanhydrid, 98 %
Produktkod. 11477997
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477997 500 g 500g
11487997 2500 g 2500g
11497997 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17404.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 117-08-8 | C8Cl4O3 | 285,885 g/mol
Skydd av aminer som deras tetraklorftalimidderivat, genom reaktion med anhydriden i närvaro av trietylamin, har visat sig vara användbart i oligosackaridkemi. Gruppen är stabil mot ett brett spektrum av reagens men kan selektivt klyvas med etylendiamin vid lägre temperaturer än för moderftalimidderivaten; i synnerhet spjälkas inte karboxylsyraestrar under dessa betingelser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Skydd av aminer som deras tetraklorftalimidderivat, genom reaktion med anhydriden i närvaro av trietylamin, har visat sig vara användbart i oligosackaridkemi. Gruppen är stabil mot ett brett spektrum av reagens men kan selektivt klyvas med etylendiamin vid lägre temperaturer än för moderftalimidderivaten; i synnerhet spjälkas inte karboxylsyraestrar under dessa betingelser.
Löslighet Hydrolyserar långsamt
i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117-08-8
Molekylformel C8Cl4O3
Molekylvikt (g/mol) 285.885
MDL-nummer MFCD00005920
InChI-nyckel AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachlorophthalic anhydride, tetrathal, 4,5,6,7-tetrachloro-1,3-isobenzofurandione, niagathal, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrachloro, phthalic anhydride, tetrachloro, 4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-dioxy-4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran, unii-76glw0lbek, ccris 6202
PubChem CID 8326
ChEBI CHEBI:59097
IUPAC-namn 4,5,6,7-tetraklor-2-bensofuran-1,3-dion
LEDER C12=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)OC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrachlorophthalic anhydride
Smältpunkt 254°C to 258°C
Kokpunkt 349°C to 354°C
Flampunkt 362°C (683°F)
Odör Weak
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 211560
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyzes slowly in water.
Formel vikt 285.9
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.