Specifications
| Kemiskt namn eller material | Tetrachlorophthalic anhydride |
| Namnnotering | 98% |
| Smältpunkt | 254.0°C to 258.0°C |
| Färg | White |
| Kokpunkt | 349.0°C to 354.0°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (HPLC) |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 17, 484 |
| Show More |