Learn More
Tetrakloroftalanhydrid, TRC
Product Code. 30411065
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
Product Code. Kvantitet
30411065 100 g
1 options
Product Code. 30411065 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT291510100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetrachlorophthalic Anhydride
CAS 117-08-8
Molekylformel C8Cl4O3
Kvantitet 100 g
Synonym Tetrachlorophthalic Anhydride, 1,3-Dioxy-4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran, 3,4,5,6-Tetrachlorophthalic Anhydride, 4,5,6,7-Tetrachloroisobenzofuran-1,3-dione, NSC 1484, Niagathal, Tetrachlorophthalic Acid Anhydride
InChI formel InChI=1S/C8Cl4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
LEDER Clc1c(Cl)c(Cl)c2C(=O)OC(=O)c2c1Cl
IUPAC-namn 4,5,6,7-tetrakloro-2-benzofuran-1,3-díon
Molekylvikt (g/mol) 285.9
Formel vikt 283.8602