Läs mer
Tetrachloropicolinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrachloropicolinic Acid |
| CAS | 10469-09-7 |
| Molekylformel | C6 H Cl4 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Tetrachloro-2-pyridinecarboxylic Acid, Tetrachloro-2-picolinic Acid, 3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic Acid, 3,4,5,6-Tetrachloropicolinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6HCl4NO2/c7-1-2(8)4(6(12)13)11-5(10)3(1)9/h(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)c1nc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 3,4,5,6-tetrachloropyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.89 |
| Formel vikt | 258.8761 |