Läs mer
Tetrachlorosilane, TRC
Produktkod. 30410622
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30410622 25 g
1 options
Produktkod. 30410622 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT30201525G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrachlorosilane
CAS 10026-04-7
Molekylformel SiCl4
Kvantitet 25 g
Synonym Perchlorosilane, Silicon chloride (SiCl4), LS 10, LS 10 (silane), Silicon tetrachloride
InChI formel InChI=1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
LEDER Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn tetrachlorosilane
Molekylvikt (g/mol) 169.9
Formel vikt 167.8523