Läs mer
Tetraklorosilan, TRC
Produktkod. 30419546
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30419546 10 g
1 options
Produktkod. 30419546 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT30201510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrachlorosilane
CAS 10026-04-7
Molekylformel SiCl4
Kvantitet 10 g
Synonym Perchlorosilane, Silicon chloride (SiCl4), LS 10, LS 10 (silane), Silicon tetrachloride
InChI formel InChI=1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
LEDER Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn Tetraklorosilan
Molekylvikt (g/mol) 169.9
Formel vikt 167.8523