Läs mer
Tetrachloroterephthalonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrachloroterephthalonitrile |
| CAS | 1897-41-2 |
| Molekylformel | C18 H22 O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1,4-Dicyano-2,3,5,6-tetrachlorobenzene, 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzenedicarbonitrile, 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-dicyanobenzene, 2,3,5,6-Tetrachloroterephthalonitrile, Tetrachloroterephthalodinitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,17-20H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(C(CC)c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-[4-(4-hydroxyphenyl)hexan-3-yl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.366 |
| Formel vikt | 270.162 |