Läs mer
Tetrachlorothiophene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4,5-Tetrachlorothiophene |
| CAS | 6012-97-1 |
| Molekylformel | C4 Cl4 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Thiophene','2,3,4,5-tetrachloro- (ACI), 2,3,4,5-Tetrachlorothiophene (ACI), Thiophene','tetrachloro- (6CI','7CI','8CI','9CI), IF, NSC 44615, NSC 61442, Penphene, Perchlorothiophene, Tetrachlorothiophene |
| InChI formel | InChI=1S/C4Cl4S/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7 |
| LEDER | Clc1sc(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetrachlorothiophene |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.92 |
| Formel vikt | 219.8475 |