Läs mer
WTW™ TetraCon™ 325-10 Standardkonduktivitetscell
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10345231
Change view
Längd (metrisk) kabel:
10 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) kabel unitSize
10345231 10 m Varje
1 options
Produktkod. 10345231 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 301972
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De universellt användbara konduktivitetsmätande cellerna av WTW sätta standard i konduktivitetsmätningen. Deras teknologi med fyra elektroder gör dem okänsliga för föroreningar, opåverkade av polarisationseffekter och därför exakta och pålitliga under alla förhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 0,475 cm -1
För användning med (applikation) För konduktivitetsmätningar på djup ner till 20m
Typ Standardkonduktivitetscell
Diameter (metrisk) kropp 15.3 mm
Längd (metrisk) kabel 10 m
Material Epoxi, grafit
Inkluderar 4-elektrod, temperatursensor, 10 m lång kabel och vattentät kontakt
Modell TetraCon™ 325-10