Läs mer
WTW™ TetraCon™ 325-15 Standardkonduktivitetscell
Produktkod. 10009780
Change view
Längd (metrisk) kabel:
15 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) kabel Förpackningsstorlek
10009780 15 m Varje
1 options
Produktkod. 10009780 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 301973
Beräknad leverans: 30-12-2026
De universellt användbara konduktivitetsmätande cellerna av WTW sätta standard i konduktivitetsmätningen. Deras teknologi med fyra elektroder gör dem okänsliga för föroreningar, opåverkade av polarisationseffekter och därför exakta och pålitliga under alla förhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cell konstant 0,475 cm -1
För användning med (applikation) För konduktivitetsmätningar på djup ner till 20m
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 90 °C
Typ Standardkonduktivitetscell
Diameter (metrisk) kropp 15.3 mm
Längd (metrisk) kabel 15 m
Material Epoxi, grafit
Inkluderar 4-elektrod, temperatursensor, 15 m lång kabel och vattentät kontakt
IP-betyg IP68
Modell TetraCon™ 325-15