Läs mer
WTW™ TetraCon™ 325-20 Standardkonduktivitetscell
Längd (metrisk) kabel:
20 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Cell konstant | 0,475 cm -1 |
| För användning med (applikation) | För konduktivitetsmätningar på djup ner till 20m |
| Typ | Standardkonduktivitetscell |
| Längd (metrisk) kabel | 20 m |
| Material | Kol, epoxi |
| Inkluderar | 4-elektrod, temperatursensor, 20 m lång kabel och vattentät kontakt |
| Modell | TetraCon™ 325-20 |